주요 문서
674478
Sigma-Aldrich
Bis(16-Hydroxyhexadecyl) disulfide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H66O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
547.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
solid
mp
93-97 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C32H66O2S2/c33-29-25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-31-35-36-32-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26-30-34/h33-34H,1-32H2
InChI key
ZHTKKUFQSKSIKL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)