658425
AG 17
Anti-proliferative agent that acts as a selective inhibitor of the platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase (IC₅₀ = 500 nM).
동의어(들):
AG 17, NSC 242557, 3,5-di- t-Butyl-4-hydroxy-benzylidenemalononitrile, α-Cyano-(3,5-di- t-butyl-4-hydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A9, RG 50872
크기 선택
₩136,721
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
About This Item
₩136,721
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
추천 제품
Quality Level
설명
RTECS - OO3737000
분석
≥99% (TLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
N#CC(=Cc1cc(c(c(c1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C)C#N
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
InChI key
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase
경고
재구성
기타 정보
Palumbo, G.A., et al. 1997. Cancer Res. 57, 2434.
Burger, A.M., et al. 1995. Cancer Res.55, 2794.
Palumbo, G.A., et al. 1994. Blood84, 296a.
Bilder, G.E., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, C721.
Levitzki, A., and Gilon, S. 1991. Trends Pharmacol. Sci. 12, 171.
Terada, H. 1981. Biochim. Biophys. Acta639, 225
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable