주요 문서
673994
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
동의어(들):
2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4BrClF3N
CAS Number:
Molecular Weight:
274.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
30-34 °C
작용기
bromo
chloro
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)13)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI key
BSWOSDJUIAUNLF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)