문서
683302
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-fluorophenol
96%
동의어(들):
5-Fluoro-2-hydroxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
127.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
130-135 °C
SMILES string
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
InChI key
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable