주요 문서
673129
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-chlorothiazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5ClN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
176.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
208-212 °C
작용기
amide
chloro
SMILES string
CC(=O)Nc1ncc(Cl)s1
InChI
1S/C5H5ClN2OS/c1-3(9)8-5-7-2-4(6)10-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI key
YLRXYIGXXMJPOP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)