주요 문서
673102
Sigma-Aldrich
Z-D-Prolinol
97%
동의어(들):
(R)-2-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
235.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.5396
density
1.135 g/mL at 25 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m1/s1
InChI key
BJTNHGVCFWDNDP-GFCCVEGCSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)