주요 문서
672998
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
동의어(들):
p-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, Bromo[4-(phenylmethoxy)phenyl]magnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩464,363
₩464,363
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩464,363
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11BrMgO
CAS Number:
Molecular Weight:
287.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩464,363
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
1.033 g/mL at 25 °C
작용기
phenyl
SMILES string
Br[Mg]c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1,3-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-6.2 °F
Flash Point (°C)
-21.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)