주요 문서
671711
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥99.0% (GC)
동의어(들):
(R)-N-Glycidylphthalimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
203.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
≥99.0% (GC)
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -7 to -13°, c = 2.2 in chloroform
mp
100-102 °C
작용기
ether
imide
SMILES string
O=C1N(C[C@@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m1/s1
InChI key
DUILGEYLVHGSEE-SSDOTTSWSA-N
애플리케이션
(R)-(-)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide may be used in the preparation of the following potential chiral solvating agents:[1]
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-2-hydroxy-1-phenyl-ethyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R,2S)-2-hydroxyindan-1-yl]amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-propyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1S)-1-phenylethyl]-amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
It may also be used in the synthesis of 2-((5R)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)-1H-isoindole-1,3 (2H)-dione.[2]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A facile synthesis of 2-((5R)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)-1H-isoindole-1, 3 (2H)-dione.
Madhusudhan G, et al.
Indian J. Chem. B, 45, 1264-1268 (2006)
Amino alcohol based chiral solvating agents: synthesis and applications in the NMR enantiodiscrimination of carboxylic acids.
Bozkurt S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(5), 541-549 (2011)