주요 문서
670685
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tri-O-benzyl-L-fucopyranose
≥98.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O5
CAS Number:
Molecular Weight:
434.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
SMILES string
C[C@@H]1OC(O)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H30O5/c1-20-24(29-17-21-11-5-2-6-12-21)25(30-18-22-13-7-3-8-14-22)26(27(28)32-20)31-19-23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-28H,17-19H2,1H3/t20-,24+,25+,26-,27?/m0/s1
InChI key
YRAQXZMHYZXWBZ-OGPNLZSQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)