주요 문서
66947
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(2-naphthyl)-β-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-naphthyl)propionic acid, D-Boc-3-(2-naphthyl)-β-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
315.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChI key
NCQJBPXXRXOIJD-HNNXBMFYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)