주요 문서
669261
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
160.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.559
density
1.336 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CCC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,2H2,1H3
InChI key
QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)