주요 문서
668338
Sigma-Aldrich
9-Undecyn-1-ol
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
168.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.466
bp
92-93 °C/0.03 mmHg
density
0.866 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC#CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,4-11H2,1H3
InChI key
YSDWKSIWEWYTEF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1