주요 문서
667595
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(phenylsulfonyl)benzylamine
96%
동의어(들):
(Benzenesulfonylphenylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO4S
Molecular Weight:
347.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
169 °C (dec.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC(c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)23-17(20)19-16(14-10-6-4-7-11-14)24(21,22)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16H,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
OUHZVJQYJUWAIE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)