주요 문서
66733
Sigma-Aldrich
4,6-Di-tert-butylresorcinol
≥99.0% (GC)
동의어(들):
1,3-Di-tert-butyl-4,6-dihydroxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.32
Beilstein:
2049541
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
mp
120-125 °C
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)8-11(9)15/h7-8,15-16H,1-6H3
InChI key
KJFMXIXXYWHFAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)