문서
666580
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
110-114 °C
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(N)no1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
InChI key
GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Amination of aryl bromides catalyzed by Pd(dba)3 (Aldrich Catalog No. 328774) and Xantphos (Aldrich Catalog No. 526460).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Synlett, 2331-2331 (2007)