주요 문서
666432
Sigma-Aldrich
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
동의어(들):
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl thianaphthene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩183,411
₩183,411
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩183,411
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
192.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩183,411
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
70-74 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-6H,1H3
InChI key
KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)