주요 문서
666408
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1H-imidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩111,650
1 G
₩310,793
₩111,650
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩111,650
1 G
₩310,793
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩111,650
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
165-170 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3ClN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)