주요 문서
666270
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
90%
동의어(들):
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.374
bp
50 °C/0.2 mmHg
density
1.345 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
InChI key
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)