주요 문서
663204
Sigma-Aldrich
2-Morpholinoaniline
97%
동의어(들):
2-(4-Morpholinyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
97-101 °C
작용기
ether
SMILES string
Nc1ccccc1N2CCOCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
InChI key
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)