주요 문서
663182
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
193.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
불순물
~2.8 wt. % methanol
mp
190-194 °C
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C9H7NO2S/c1-5(11)6-2-3-7-8(4-6)13-9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChI key
UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)