문서
662941
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenedicarbonyl dichloride
97%
동의어(들):
2,5-Bis(chlorocarbonyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2Cl2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
209.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
bp
150-152 °C/11 mmHg
mp
43-47 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(s1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2S/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
InChI key
UCRQTPGCFCBLOX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block for the synthesis of chiral bis-oxazoline ligands used in copper- and ruthenium-catalyzed asymmetric cyclopropanations.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Synthetic Communications, 35, 2665-2665 (2005)