문서
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N2O4 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
174.11
Beilstein:
147821
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
292-295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
InChI key
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable