문서
662658
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
동의어(들):
AMP-15N5 disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H1215N5Na2O7P
Molecular Weight:
396.15
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
Quality Level
분석
≥95% (CP)
형태
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
[15NH2]C1=[15N]C=[15N]C2=C1[15N]=C[15N]2[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;;
InChI key
QGXLVXZRPRRCRP-BNULDTGWSA-L
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable