주요 문서
662348
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
662348 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
mp
220-225 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI key
UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block used in the construction of pyrimidinyl substituted benzoxazinones, small molecule rennin inhibitors.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Noel A Powell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5912-5949 (2007-06-19)
We report the design and synthesis of a series of 6-(2,4-diaminopyrimidinyl)-1,4-benzoxazin-3-ones as orally bioavailable small molecule inhibitors of renin. Compounds with a 2-methyl-2-aryl substitution pattern exhibit potent renin inhibition and good permeability, solubility, and metabolic stability. Oral bioavailability was found