주요 문서
659312
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-iodotoluene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩141,085
₩141,085
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩141,085
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(I)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
296.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩141,085
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.646
density
2.084 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
iodo
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(I)c1
InChI
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
FLOUOTRVXNQGKP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)