주요 문서
658073
Sigma-Aldrich
4-(4′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12BFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
양식
solid
mp
165-170 °C
SMILES string
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
HNQLLMVLGZJPJT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)