주요 문서
426245
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4-diamine
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Ethylenediamine-1,1,2,2-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩421,022
1 G
₩975,314
₩421,022
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩421,022
1 G
₩975,314
About This Item
Linear Formula:
H2NCD2CD2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
64.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩421,022
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-LNLMKGTHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)