문서
657875
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)benzimidazole dihydrochloride
97%
동의어(들):
1H-Benzimidazole-2-ethanamine, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N3 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
234.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
SMILES string
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
InChI key
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable