주요 문서
657867
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorobenzyl)piperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.529
bp
281.3 °C/760 mmHg
density
1.106 g/mL at 25 °C
SMILES string
Fc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
InChI key
ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)