주요 문서
656941
Sigma-Aldrich
Diethyl maleate-1,4-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O13COCH=CH13COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
174.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
분자량
174.16 by atom % calculation
bp
225 °C
mp
-10 °C
density
1.076 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
InChI key
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)