주요 문서
656828
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1-indanone
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
166.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
71-79 °C
SMILES string
Clc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
InChI key
SMSGJDOJSQHQIW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)