주요 문서
775630
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
동의어(들):
(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amine, 3-Amino-5-cyclopropyl-2H-pyrazole, 3-Amino-5-cyclopropylpyrazole, 3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine, 3-Cyclopropyl-5-amino-1H-pyrazole, 5-Amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazole, 5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩161,182
₩161,182
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩161,182
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9N3
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩161,182
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.566
density
1.159 g/mL at 25 °C
SMILES string
NC1=NNC(C2CC2)=C1
InChI
1S/C6H9N3/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9)
InChI key
MXVAGCQKBDMKPG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)