주요 문서
656720
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3Cl2N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
192.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
208-224 °C
작용기
aldehyde
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1c(Cl)nc(N)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2N3O/c6-3-2(1-11)4(7)10-5(8)9-3/h1H,(H2,8,9,10)
InChI key
GOJUJUVQIVIZAV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Substrate used in the synthesis of an N-terminal surrogate in amino acid and peptide analogues.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 3159-3159 (2005)