주요 문서
655147
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroanisole-d5
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩486,896
500 MG
₩5,305,202
₩486,896
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩486,896
500 MG
₩5,305,202
About This Item
Linear Formula:
Cl3C6D2OCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩486,896
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
형식
neat
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D
InChI key
WCVOGSZTONGSQY-RHIBPKLGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of