주요 문서
654779
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(F)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
172.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
108 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI key
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
187.9 °F
Flash Point (°C)
86.6 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)