주요 문서
653802
Sigma-Aldrich
3-Bromophenethyl bromide
97%
동의어(들):
3-Bromo-1-(2-bromoethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩442,642
₩442,642
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩442,642
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
263.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩442,642
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.595
bp
77-78 °C/0.1 mmHg
density
1.725 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
BrCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7/h1-3,6H,4-5H2
InChI key
ZDWCLHJHUMKCQS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here