주요 문서
653748
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-bromomethyl-1,3-benzodioxole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6Br2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
293.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
91-95 °C
작용기
bromo
SMILES string
BrCc1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-3-5-1-7-8(2-6(5)10)12-4-11-7/h1-2H,3-4H2
InChI key
FDCXAYVCUJDBJU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)