주요 문서
653411
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-dioctylbenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H40Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
488.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
solid
mp
82.6-84.2 °C
SMILES string
CCCCCCCCc1cc(CBr)c(CCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-21-17-24(20-26)22(18-23(21)19-25)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
InChI key
VITVDJKNJCFNBT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)