주요 문서
652997
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2Cl2F3N
CAS Number:
Molecular Weight:
215.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4848
n20/D 1.4850 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
194-196 °C/760 mmHg
density
2.00 g/mL at 25 °C
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
InChI key
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T Horikawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(12), 1621-1627 (2002-01-05)
An effective and practical synthetic route to methyl 2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylate (7), the key intermediate of 5-bromo-2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylic acid (1), from 2,6-dichloro-3-trifluoromethylpyridine (12) was undertaken. Process improvements were highlighted by regioselectivity of 12 with a nitrogen nucleophile and conversion of the 3-trifluoromethyl group