주요 문서
650803
Sigma-Aldrich
4-(6-Formylpyridin-2-yl)benzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
208.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
159-163 °C (lit.)
작용기
aldehyde
nitrile
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H8N2O/c14-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)15-13/h1-7,9H
InChI key
PPAQGUBYGPCPLW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)