주요 문서
650156
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14ClFN2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.5470 (lit.)
density
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
InChI key
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)