주요 문서
648728
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylthiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5BrS
CAS Number:
Molecular Weight:
177.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5740 (lit.)
bp
74-76 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
ABMUSXPGSSMPLK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F
Flash Point (°C)
68 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)