주요 문서
647667
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3,5-trimethylpyrazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
solid
bp
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
InChI key
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)