주요 문서
647586
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(NO2)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
187.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
65-69 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
nitro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI key
ZSMDJSXEFYWXPD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)