조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 사이즈/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|
25 g | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩135,401 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
BrC6H3(NH2)CO2CH3
CAS 번호:
Molecular Weight:
230.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Assay:
96%
Quality Segment
assay
96%
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecules of methyl 2-amino-5-bromobenzoate are linked by N-H...O bonds and consists of zigzag chains running along the b-axis direction. The nonlinear optical single crystal of M2A5B grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) Unidirectional growth method shows good optical transparency and mechanical stability.
경고어
Warning
위험 코드
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 장기
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves