주요 문서
647268
Sigma-Aldrich
1-(4-Iodophenyl)piperazine hydrochloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H4C4H9N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
324.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
177-181 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
Cl[H].Ic1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13IN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
InChI key
AABZSGMNVRFNHN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)