주요 문서
646881
Supelco
Chloroform solution
NIST standard reference material, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
NIST standard reference material
농도
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
NMR 튜브 크기 × 길이
1.7 mm × 8 in.
형식
single component solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)