주요 문서
645109
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-fluoroaniline
97%
동의어(들):
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
229.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
65-69 °C (lit.)
작용기
fluoro
imine
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H12FNO/c1-17-14-8-2-11(3-9-14)10-16-13-6-4-12(15)5-7-13/h2-10H,1H3/b16-10+
InChI key
ZICFPEHQRZAFBZ-MHWRWJLKSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)