주요 문서
644277
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(1,4,7,10-tetraoxaundecyl)benzene
90%
동의어(들):
1,4-Bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)benzene, 1,4-Bis(triethoxymethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(OCH2CH2)3O]2C6H4
CAS Number:
Molecular Weight:
402.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.4940 (lit.)
density
1.1082 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
COCCOCCOCCOc1ccc(OCCOCCOCCOC)cc1
InChI
1S/C20H34O8/c1-21-7-9-23-11-13-25-15-17-27-19-3-5-20(6-4-19)28-18-16-26-14-12-24-10-8-22-2/h3-6H,7-18H2,1-2H3
InChI key
GLFDQJMQVPBQCE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)