주요 문서
644234
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylsalicylamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
mp
93-97 °C (lit.)
작용기
amide
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)